Merck
ENAH11DFCD0A
Enamine
3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop-2-en-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
78-79
Iupac Name
(2E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propen-1-ol
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-13-10-6-5-9(4-3-7-12)8-11(10)14-2/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3/b4-3+
InChI Key
OYICGYUCCHVYRR-ONEGZZNKSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1826490
Melting Point
78-79
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1826490
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)