Merck
ENAH11DFA8F6
Enamine
2-(oxiran-2-yl)oxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(oxiran-2-yl)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-4-8-6(3-1)7-5-9-7/h6-7H,1-5H2
InChI Key
AOBPJRUSKYFWDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1820802
ピクトグラム
Flame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1820802
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)