Merck
ENAH11DD24CC
Enamine
2-(3,3-dimethyloxolan-2-yl)ethan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(3,3-dimethyltetrahydrofuran-2-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-8(2)4-6-10-7(8)3-5-9/h7H,3-6,9H2,1-2H3
InChI Key
KBLBABWGZOWWBO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726087
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1726087
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)