Merck
ENAH11DD2218
Enamine
sodium 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
sodium 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9NO3.Na/c12-9-7(10(13)14)5-6-3-1-2-4-8(6)11-9;/h1-4,7H,5H2,(H,11,12)(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI Key
WGDXHTHAQKGGAV-UHFFFAOYSA-M
保管温度
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724164
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1724164
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)