Merck
ENAH11DD21A6
Enamine
1-chloro-4-ethynyl-2-fluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.57
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-chloro-4-ethynyl-2-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H4ClF/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
InChI Key
NNYXHVINXMFJNZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721437
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721437
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)