Merck
ENAH11DD1C0B
Enamine
{1,4-dioxaspiro[4.4]nonan-7-yl}methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1,4-dioxaspiro[4.4]nonan-7-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c9-6-7-1-2-8(5-7)10-3-4-11-8/h7H,1-6,9H2
InChI Key
WXYAYVWLCURXPF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719796
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719796
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)