Merck
ENAH11DD1BC2
Enamine
3-ethynylcyclopentan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.63
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-ethynylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N.ClH/c1-2-6-3-4-7(8)5-6;/h1,6-7H,3-5,8H2;1H
InChI Key
VCIOBNBIZQDZSQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719534
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719534
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)