Merck
ENAH11DD17FD
Enamine
2-amino-3-(1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-3-yl)alanine
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c8-6(7(10)11)3-5-1-2-9-4-5/h1-2,4,6,9H,3,8H2,(H,10,11)
InChI Key
SDMNFUKYUGGKNV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716732
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716732
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)