Merck
ENAH11DD16BB
Enamine
4,4-difluoroadamantan-1-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.69
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4,4-difluoro-1-adamantanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15F2N.ClH/c11-10(12)7-1-6-2-8(10)5-9(13,3-6)4-7;/h6-8H,1-5,13H2;1H
InChI Key
HBTHHQBQISPVJE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709551
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709551
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)