Merck
ENAH11DCF734
Enamine
3-fluoro-4-nitrobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
150-155
Iupac Name
3-fluoro-4-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5FN2O3/c8-5-3-4(7(9)11)1-2-6(5)10(12)13/h1-3H,(H2,9,11)
InChI Key
CKHYKLBLOPFXTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70430
Melting Point
150-155
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70430
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)