Merck
ENAH0CD45A1E
Enamine
tert-butyl N-[(3-aminocyclohexyl)methyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.33
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl (3-aminocyclohexyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-9-5-4-6-10(13)7-9/h9-10H,4-8,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
WFNGGMDLHFWFRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693646
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693646
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)