Merck
ENAH049F3102
Enamine
ethyl 3-chloro-6-cyclopropylpyridazine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.66
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 3-chloro-6-cyclopropylpyridazine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c1-2-15-10(14)7-5-8(6-3-4-6)12-13-9(7)11/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
ITHFDWNDIYOINO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702665
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702665
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)