Merck
ENAH049F2FF4
Enamine
thiepan-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.7
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
thiepan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NS.ClH/c7-6-2-1-4-8-5-3-6;/h6H,1-5,7H2;1H
InChI Key
ZSVSZYCPIIOSHX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700736
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700736
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)