Merck
ENAH049F262C
Enamine
4-(azetidin-3-yl)pyrimidin-2-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(azetidin-3-yl)pyrimidin-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N4.2ClH/c8-7-10-2-1-6(11-7)5-3-9-4-5;;/h1-2,5,9H,3-4H2,(H2,8,10,11);2*1H
InChI Key
DFVXNZXTAYQHCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692650
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692650
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)