Merck
ENAH049F23B8
Enamine
3-cyclopropyl-2,2-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-cyclopropyl-2,2-difluoropropane-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H9ClF2O2S/c7-12(10,11)4-6(8,9)3-5-1-2-5/h5H,1-4H2
InChI Key
NXLADVVZNXAFQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1673305
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1673305
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)