Merck
ENAH049F22F9
Enamine
1-(2-fluorobenzoyl)piperidin-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.72
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(2-fluorobenzoyl)-4-piperidinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15FN2O.ClH/c13-11-4-2-1-3-10(11)12(16)15-7-5-9(14)6-8-15;/h1-4,9H,5-8,14H2;1H
InChI Key
NVWKXLSACIJANB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666357
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666357
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)