Merck
ENAH049F22D4
Enamine
methyl 3-methoxy-1-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 3-methoxy-1-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO3.ClH/c1-9-8(7(10)12-3)4-6(5-8)11-2;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
InChI Key
ABMMHEUDUBODEN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666230
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666230
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)