Merck
ENAH049F2213
Enamine
1-amino-3-(1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-amino-3-(1H-imidazol-1-yl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H11N3O/c7-3-6(10)4-9-2-1-8-5-9/h1-2,5-6,10H,3-4,7H2
InChI Key
IPLIJMUJLJBZDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1232100
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1232100
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)