Merck
ENAH049F219E
Enamine
(1,2-thiazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
isothiazol-4-ylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2S.2ClH/c5-1-4-2-6-7-3-4;;/h2-3H,1,5H2;2*1H
InChI Key
ULVDSXVJXBNNIZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604853
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1604853
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)