Merck
ENAH049F20F1
Enamine
2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-6-amine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-6-amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C13H11N3.BrH/c14-11-6-7-13-15-12(9-16(13)8-11)10-4-2-1-3-5-10;/h1-9H,14H2;1H
InChI Key
QTZAWGCNQNFPDQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666782
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666782
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)