Merck
ENAH049F1D25
Enamine
N4,N4-dimethylbenzene-1,2,4-triamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N~4~,N~4~-dimethyl-1,2,4-benzenetriamine
Inchi Code
1S/C8H13N3/c1-11(2)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,9-10H2,1-2H3
InChI Key
AEPYIICGYIUTCV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073114
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1073114
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)