Merck
ENAH042584F9
Enamine
[3-(trifluoromethyl)-1,2-oxazol-5-yl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
202.56
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-(trifluoromethyl)isoxazol-5-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H5F3N2O.ClH/c6-5(7,8)4-1-3(2-9)11-10-4;/h1H,2,9H2;1H
InChI Key
FSFXLEHMBVYASA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590059
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590059
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)