Merck
ENAH04258341
Enamine
7-oxaspiro[4.5]dec-8-en-10-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
7-oxaspiro[4.5]dec-8-en-10-one
Inchi Code
1S/C9H12O2/c10-8-3-6-11-7-9(8)4-1-2-5-9/h3,6H,1-2,4-5,7H2
InChI Key
HTWGTFMTYIQFDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588733
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588733
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)