Merck
ENAH04258333
Enamine
2,5-dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
141-142
Iupac Name
2,5-dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-5-4-8-6(2)3-7(5)9;/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI Key
YAPQBEFDWHJHJQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588557
Melting Point
141-142
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588557
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)