Merck
ENAH04257AB5
Enamine
2-[(2,4-difluorophenyl)methyl]pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.69
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(2,4-difluorobenzyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13F2N.ClH/c12-9-4-3-8(11(13)7-9)6-10-2-1-5-14-10;/h3-4,7,10,14H,1-2,5-6H2;1H
InChI Key
OUMDWXHJKBGGEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662486
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1662486
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)