Merck
ENAH04257A16
Enamine
2-chloro-5-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.73
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-chloro-5-(3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C12H17ClN2O/c13-12-5-4-11(10-14-12)16-9-3-8-15-6-1-2-7-15/h4-5,10H,1-3,6-9H2
InChI Key
KAMUKHGRNLMNRV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659483
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659483
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)