Merck
ENAH0424ADAA
Enamine
4-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
373.41
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl](methyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C23H19NO4/c1-24(16-12-10-15(11-13-16)22(25)26)23(27)28-14-21-19-8-4-2-6-17(19)18-7-3-5-9-20(18)21/h2-13,21H,14H2,1H3,(H,25,26)
InChI Key
HQOGMQFPENTFMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81230
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81230
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)