Merck
ENAH03BC1BC2
Enamine
9,9-dimethyl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
9,9-dimethyl-5,7,8,9-tetrahydro-6H-benzo[7]annulen-6-one
Inchi Code
1S/C13H16O/c1-13(2)8-7-11(14)9-10-5-3-4-6-12(10)13/h3-6H,7-9H2,1-2H3
InChI Key
UZDCVIPMRVHOPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448732
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1448732
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)