Merck
ENAH03BB4E15
Enamine
(3-methylidenecyclobutyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-methylenecyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c1-5-2-6(3-5)4-7;/h6H,1-4,7H2;1H
InChI Key
JEXDYDDDCFCGDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270325
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1270325
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)