Merck
ENAH03BB41B1
Enamine
5-bromo-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.03
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-1-cyclopropyl-1H-1,2,3-triazole
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c6-5-3-7-8-9(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
QICNFTQYPGBMAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268375
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1268375
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)