Merck
ENAH03BB301A
Enamine
3-hydroxy-2,2-dimethylbutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
30-34
Iupac Name
3-hydroxy-2,2-dimethylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-4(7)6(2,3)5(8)9/h4,7H,1-3H3,(H,8,9)
InChI Key
RVWQQCKPTVZHJM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146738
Melting Point
30-34
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-146738
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)