Merck
ENAH03BB3006
Enamine
1-(4-hydroxynaphthalen-1-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
199-200
Iupac Name
1-(4-hydroxynaphthalen-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C12H10O2/c1-8(13)9-6-7-12(14)11-5-3-2-4-10(9)11/h2-7,14H,1H3
InChI Key
SAPGSAHOBOEJDV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140505
Melting Point
199-200
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140505
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)