Merck
ENAH03A1B6C2
Enamine
methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C10H10BrFO3/c1-6(10(13)14-2)15-9-4-3-7(11)5-8(9)12/h3-6H,1-2H3
InChI Key
NOAYVKWCWPUSLE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768773
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-768773
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)