Merck
ENAH03A1A94A
Enamine
{1-oxaspiro[4.6]undecan-2-yl}methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.75
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1-oxaspiro[4.6]undecan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO.ClH/c12-9-10-5-8-11(13-10)6-3-1-2-4-7-11;/h10H,1-9,12H2;1H
InChI Key
OXNWWBBMVIIXHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755476
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755476
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)