Merck
ENAH03A19623
Enamine
4-hydroxy-3-[(morpholin-4-yl)methyl]benzaldehyde hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.72
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-hydroxy-3-(4-morpholinylmethyl)benzaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO3.ClH/c14-9-10-1-2-12(15)11(7-10)8-13-3-5-16-6-4-13;/h1-2,7,9,15H,3-6,8H2;1H
InChI Key
JCMQAKJJIXRNTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179771
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1179771
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)