Merck
ENAH03A181AE
Enamine
4H,5H,6H,7H,8H-cyclohepta[b]thiophen-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4,6,7,8-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]thiophen-5-one
Inchi Code
1S/C9H10OS/c10-8-2-1-3-9-7(6-8)4-5-11-9/h4-5H,1-3,6H2
InChI Key
JHMCORBTLXPQHU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168222
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1168222
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)