Merck
ENAH03A168A1
Enamine
(3S)-3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(4-phenylphenyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
341.41
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3S)-3-[1,1'-biphenyl]-4-yl-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Inchi Code
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(13-18(22)23)16-11-9-15(10-12-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
InChI Key
ZWLSFMKIYINIHZ-KRWDZBQOSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1162729
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1162729
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)