Merck
ENAH03A0C093
Enamine
5-(5-formylpyridin-2-yl)furan-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-(5-formylpyridin-2-yl)furan-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7NO4/c13-6-7-1-2-8(12-5-7)9-3-4-10(16-9)11(14)15/h1-6H,(H,14,15)
InChI Key
DDJRPEQEENMNBR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1131848
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1131848
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)