Merck
ENAH03A02D76
Enamine
1-[(oxolan-2-yl)methyl]-1H-pyrazol-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(tetrahydro-2-furanylmethyl)-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c9-8-3-4-11(10-8)6-7-2-1-5-12-7/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H2,9,10)
InChI Key
FHQGSEBZDFRYSB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1106208
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1106208
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)