Merck
ENAH03A0083E
Enamine
1-(cyclohexylmethyl)-1H-pyrazole hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.71
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-(cyclohexylmethyl)-1H-pyrazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.ClH/c1-2-5-10(6-3-1)9-12-8-4-7-11-12;/h4,7-8,10H,1-3,5-6,9H2;1H
InChI Key
UENYYOJLBMYROL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1084809
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1084809
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)