Merck
ENAH039FE7C0
Enamine
3-(3,3,3-trifluoropropoxy)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(3,3,3-trifluoropropoxy)piperidine
Inchi Code
1S/C8H14F3NO/c9-8(10,11)3-5-13-7-2-1-4-12-6-7/h7,12H,1-6H2
InChI Key
ZRMGDIUIYOZJTK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071994
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1071994
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)