Merck
ENAH039FE277
Enamine
2-[(E)-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethenyl]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.1
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-[(E)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethenyl]pyridine
Inchi Code
1S/C13H18BNO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)9-8-11-7-5-6-10-15-11/h5-10H,1-4H3/b9-8+
InChI Key
CTWJAXMMJWFSDO-CMDGGOBGSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067802
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067802
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)