Merck
ENAH039FE276
Enamine
4-(dibutylamino)butanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.8
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(dibutylamino)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H25NO2.ClH/c1-3-5-9-13(10-6-4-2)11-7-8-12(14)15;/h3-11H2,1-2H3,(H,14,15);1H
InChI Key
SLRDPIGTFZQIPD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067795
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067795
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)