Merck
ENAH0385D47A
Enamine
tert-butyl (2R)-2-(2-methoxyacetyl)pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl (R)-2-(2-methoxyacetyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO4/c1-12(2,3)17-11(15)13-7-5-6-9(13)10(14)8-16-4/h9H,5-8H2,1-4H3/t9-/m1/s1
InChI Key
YDTHZSZTWFGIBX-SECBINFHSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-799076
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-799076