Merck
ENAH038566F3
Enamine
5-amino-1-[(3-chlorophenyl)methyl]-1,2-dihydropyridin-2-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-amino-1-(3-chlorobenzyl)pyridin-2(1H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O.ClH/c13-10-3-1-2-9(6-10)7-15-8-11(14)4-5-12(15)16;/h1-6,8H,7,14H2;1H
InChI Key
PHQUVFCRPFHNPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755099
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755099
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)