Merck
ENAH03856570
Enamine
8-oxo-7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.13
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
8-oxo-7,8-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O3/c11-6-5-9-4(7(12)13)3-10(5)2-1-8-6/h1-3H,(H,8,11)(H,12,13)
InChI Key
QQMLZKFKSUKHPF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746646
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746646
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)