Merck
ENAH03856475
Enamine
N-methyl-1-(4-methylphthalazin-1-yl)piperidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.35
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-methyl-1-(4-methyl-1-phthalazinyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C15H20N4/c1-11-13-5-3-4-6-14(13)15(18-17-11)19-9-7-12(16-2)8-10-19/h3-6,12,16H,7-10H2,1-2H3
InChI Key
KSBKWOUOYRKCOG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-740202
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-740202
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)