Merck
ENAH038562AD
Enamine
lithium(1+) ion 1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.06
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
lithium 1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C3H2N2O2S.Li/c6-3(7)2-5-4-1-8-2;/h1H,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
KSKPFCPFWZSSPW-UHFFFAOYSA-M
保管温度
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746188
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746188
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)