Merck
ENAH038561EA
Enamine
tert-butyl 3-(4-amino-2-oxopyrrolidin-1-yl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.32
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-amino-2-oxopyrrolidin-1-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21N3O3/c1-12(2,3)18-11(17)14-6-9(7-14)15-5-8(13)4-10(15)16/h8-9H,4-7,13H2,1-3H3
InChI Key
BJKBPCPSSNEWFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716171
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716171
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)