Merck
ENAH0385601D
Enamine
tert-butyl 4-cyano-3-oxopiperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 4-cyano-3-oxo-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H16N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-5-4-8(6-12)9(14)7-13/h8H,4-5,7H2,1-3H3
InChI Key
TZSKJTYCMOGQAE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395583
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395583
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)